Learn More
4-Bromopiridina-2-carboxilato de metilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It finds its application as a useful synthetic intermediate and in the straightforward and efficient synthesis of 3-benzyloxy-4-bromopicolinate ester and 3-benzyloxy-5-bromopicolinate ester, common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals. It is used in the synthesis of biaryl mannoside FimH inhibitors for use in urinary infection treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio sintético útil y en la síntesis directa y eficiente del éster 3-benziloxi-4-bromocolicinato y el éster 3-benziloxi-5-bromocolicinato, compuestos básicos comunes para productos farmacéuticos y agroquímicos. Se utiliza en la síntesis de inhibidores de FimH de biaril manosida para su uso en el tratamiento de infecciones urinarias.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Se utiliza como un intermedio sintético útil y en la síntesis directa y eficiente del éster 3-benziloxi-4-bromocolicinato y el éster 3-benziloxi-5-bromocolicinato, compuestos básicos comunes para productos farmacéuticos y agroquímicos. Se utiliza en la síntesis de inhibidores de FimH de biaril manosida para su uso en el tratamiento de infecciones urinarias.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate |
Punto de fusión | 54°C to 56°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 473047 |
Sinónimo | methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.03 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Forma física | Sólido |