missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022644
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
619-42-1
C8H7BrO2
215.046
MFCD00013531
CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
12081
4-bromobenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
619-42-1
C8H7BrO2
215.046
MFCD00013531
CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl p-bromobenzoate, 4-bromobenzoic acid methyl ester, p-bromobenzoic acid, methyl ester, unii-ub1ysj5xar, ub1ysj5xar, benzoic acid, p-bromo-, methyl ester, pubchem3962, methyl-4-bromobenzoate, methyl p-bromo benzoate
12081
4-bromobenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br

Methyl 4-bromobenzoate is used as a starting material in the synthesis of three-carbon-bridged 5-substituted furo[2,3-d]pyrimidine and 6-substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidine and methyl 4-tri-n-butylstannylbenzoate. It is also used to stimulate microbial dechlorination of polychlorinated biphenyls. Further, it is used in the preparation of stable radioiodinating reagent to label monoclonal antibodies for radiotherapy of cancer.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 4-bromobenzoato de metilo se utiliza como material de partida en la síntesis de furo[2,3-d]pirimidina 5-sustituida con enlace de tres carbonos y pirrollo[2,3-d]pirimidina 6-sustituida y 4-tri-n-butilestanilbenzoato de metilo. También se utiliza para estimular la desclorinación microbiana de bifenilos policlorados. Además, se utiliza en la preparación de un reactivo radioyodante estable para marcar anticuerpos monoclonales para radioterapia de cáncer.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromobenzoate
Punto de fusión 77°C to 81°C
Densidad 1.69
Cantidad 5 g
Beilstein 2045132
Índice Merck 14,1408
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'