Learn More
Metil 4-bromo-2-fluorofenilacetato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054348
51.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
193290-19-6
C9H8BrFO2
247.06
MFCD20483545
QBGQCRUYARHQGO-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetate, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-2-fluoro-, methyl ester
53429406
metil 2-(4-bromo-2-fluorofenil)acetato
COC(=O)CC1=C(F)C=C(Br)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
193290-19-6
C9H8BrFO2
247.06
MFCD20483545
QBGQCRUYARHQGO-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetate, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-2-fluoro-, methyl ester
53429406
metil 2-(4-bromo-2-fluorofenil)acetato
COC(=O)CC1=C(F)C=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido