Learn More
4-Amino-3-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-amino-3-hidroxibenzoato de metilo se utiliza como una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 4-amino-3-hidroxibenzoato de metilo se utiliza como una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate |
Punto de fusión | 118°C to 122°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 608716 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.17 |
Porcentaje de pureza | 98% |