Learn More
4-Amino-3-bromobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055665
34.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106896-49-5
C8H8BrNO2
230.06
MFCD01861385
AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
1515280
methyl 4-amino-3-bromobenzoate
COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106896-49-5
C8H8BrNO2
230.06
MFCD01861385
AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
1515280
methyl 4-amino-3-bromobenzoate
COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4905039
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido