Learn More
Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC59522DE
Detalles adicionales : CAS : 190660-97-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316845
  • 170.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
190660-97-0
237.299
SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
18508114
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
C13H19NO3
MFCD06203847
methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
Especificación
Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
5g
96.5
97%
MFCD06203847
SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
18508114
97%
Amber Glass Bottle
190660-97-0
100.0
C13H19NO3
methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
237.299
237.3
Videos
SDS Documentación