Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-pyridylcarbamate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63484.03
Detalles adicionales : CAS : 6269-24-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490199
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
6269-24-5
152.153
BJZCVSWNTPRACJ-UHFFFAOYSA-N
234555
COC(=O)NC1=CN=CC=C1
C7H8N2O2
MFCD00010436
methyl pyridin-3-ylcarbamate, methyl n-pyridin-3-yl carbamate, methyl-3-pyridylcarbamate, methyl 3-pyridinylcarbamate, methyl 3-pyridylcarbamate, methoxy-n-3-pyridyl carboxamide, 3-pyridylcarbamic acid methyl ester, carbamic acid, 3-pyridinyl-, methyl ester
methyl N-pyridin-3-ylcarbamate
Especificaciones
Methyl 3-pyridylcarbamate
6269-24-5
MFCD00010436
BJZCVSWNTPRACJ-UHFFFAOYSA-N
methyl N-pyridin-3-ylcarbamate
234555
Solid
1g
C7H8N2O2
methyl pyridin-3-ylcarbamate, methyl n-pyridin-3-yl carbamate, methyl-3-pyridylcarbamate, methyl 3-pyridinylcarbamate, methyl 3-pyridylcarbamate, methoxy-n-3-pyridyl carboxamide, 3-pyridylcarbamic acid methyl ester, carbamic acid, 3-pyridinyl-, methyl ester
COC(=O)NC1=CN=CC=C1
152.153
152.15
97%
Videos
SDS Documentos