missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Oxociclobutanocarboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate can be used as an intermediate for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is used for the preparation of novel imidazobenzazepine derivatives as dual H1/5-HT2A antagonists for the treatment of sleep disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-oxociclobutanocarboxilato de metilo puede usarse como intermedio para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Se utiliza para la preparación de nuevos derivados de la imidazobenzazepina como antagonistas duales H1/5-HT2A para el tratamiento de los trastornos del sueño.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 3-oxociclobutanocarboxilato de metilo puede usarse como intermedio para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Se utiliza para la preparación de nuevos derivados de la imidazobenzazepina como antagonistas duales H1/5-HT2A para el tratamiento de los trastornos del sueño.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'