Learn More
3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027369
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3133-81-1
C11H10O2S
206.26
MFCD02683110
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester
268658
metil 3-metil-1-benzotiofeno-2-carboxilato
COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3133-81-1
C11H10O2S
206.26
MFCD02683110
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester
268658
metil 3-metil-1-benzotiofeno-2-carboxilato
COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 102°C to 105°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.26
Porcentaje de pureza 97%