Learn More
Metil 3-metil-2-nitrobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054042
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5471-82-9
C9H9NO4
195.174
MFCD01003947
NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
79621
metil 3-metil-2-nitrobenzoato
CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5471-82-9
C9H9NO4
195.174
MFCD01003947
NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
79621
metil 3-metil-2-nitrobenzoato
CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido