Learn More
Metil 3-mercaptopropionato, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 148875000
Detalles adicionales : CAS : 2935-90-2 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3071 Chem class : 6.1 Pack group : II
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 500g |
2935-90-2 | |
120.17 | |
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N | |
18050 | |
COC(=O)CCS |
C4H8O2S | |
MFCD00004895 | |
methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz | |
3-sulfanilpropanoato de metilo |
Especificaciones
Methyl 3-mercaptopropionate | |
60°C | |
Frasco de vidrio | |
1.08 | |
Incolora | |
98% | |
98% | |
HSCH2CH2CO2CH3 | |
03, II, 214 | |
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N | |
3-sulfanilpropanoato de metilo | |
18050 | |
Líquido |
1.0800g/mL | |
Authentic | |
1.4620 to 1.4640 | |
166.0°C to 169.0°C | |
500g | |
2935-90-2 | |
C4H8O2S | |
MFCD00004895 | |
methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz | |
COC(=O)CCS | |
120.17 | |
120.17 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- Methyl 3-mercaptopropionate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.