Learn More
Metil 3-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021900
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
19438-10-9
C8H8O3
152.15
MFCD00002295
YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
88068
metil 3-hidroxibenzoato
COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
19438-10-9
C8H8O3
152.15
MFCD00002295
YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
88068
metil 3-hidroxibenzoato
COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Methyl 3-hydroxybenzoate is used in the preparation of 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde and O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxibenzoato de metilo se utiliza en la preparación de fosforotioato de O-[3-metil-4-(metiltio)fenil]O-(3-metilcarboxifenilo) de O-metilo e 3-hidroxibenceno-1,2-dicarbaldehído.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, sulfóxido de dimetilo, etanol y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxybenzoate
Punto de fusión 70°C to 72°C
Punto de ebullición 280°C to 281°C (708 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2208129
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.