Learn More
3-Hidroxi-4-yodobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio útil en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Intermedio útil en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 7289690 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.05 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |