Learn More
3-Hexenoato de metilo, 95+ %, predominantemente trans, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-hexenoate |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.9150g/mL |
Punto de ebullición | 169°C |
Temperatura de inflamación | 48°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CH2CHCHCH2COOCH3 |
Índice de refracción | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.