missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025407
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
139926-22-0
C8H10O3S
186.23
MFCD00102116
JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
2777650
3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo
CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
139926-22-0
C8H10O3S
186.23
MFCD00102116
JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
2777650
3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo
CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'