Learn More
Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 372020010
Detalles adicionales : CAS : 113212-14-9 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10415623
  • 89.40€ / 1 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
113212-14-9
154.17
3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate
C7H10N2O2
FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
6387542
CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
Especificaciones
Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Glass bottle
61.0°C to 67.0°C
113212-14-9
C7H10N2O2
Solubility in water: insoluble
CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
154.17
154.17
96%
Authentic
Yellow
1g
95% min. (GC)
3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate
6387542
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos