Learn More
Metil 3-ciclopentenocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077674
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
58101-60-3
C7H10O2
126.16
MFCD04038661
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-cyclopentenecarboxylate, methyl cyclopent-3-enecarboxylate, methyl-3-cyclopentene-1-carboxylate, methyl3-cyclopentenecarboxylate, 3-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, 3-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, acmc-209m2j, methyl cyclopent-3-ene carboxylate, 4-methoxycarbonyl cyclopent-1-ene, methyl 3-cyclopentene-1-carboxylate
1514118
metil ciclopent-3-eno-1-carboxilato
COC(=O)C1CC=CC1
58101-60-3
C7H10O2
126.16
MFCD04038661
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-cyclopentenecarboxylate, methyl cyclopent-3-enecarboxylate, methyl-3-cyclopentene-1-carboxylate, methyl3-cyclopentenecarboxylate, 3-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, 3-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, acmc-209m2j, methyl cyclopent-3-ene carboxylate, 4-methoxycarbonyl cyclopent-1-ene, methyl 3-cyclopentene-1-carboxylate
1514118
metil ciclopent-3-eno-1-carboxilato
COC(=O)C1CC=CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
Punto de ebullición 149.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-cyclopentenecarboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.