Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate, ≥97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64508.03
Detalles adicionales : CAS : 27825-21-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491749
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
27825-21-4
172.568
SSXOFWYPCZOGBM-UHFFFAOYSA-N
1519497
COC(=O)C1=NC=CN=C1Cl
C6H5ClN2O2
MFCD03093326
methyl 3-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl3-chloropyrazine-2-carboxylate, 3-chloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, ksc201c2b, methyl3-chloro-2-pyrazinecarboxylate, methyl 2-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 2-chloro-pyridizanine-3-carboxylate
methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
Especificaciones
Methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
1g
C6H5ClN2O2
127506
SSXOFWYPCZOGBM-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
1519497
Solid
34°C to 35°C
27825-21-4
MFCD03093326
methyl 3-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl3-chloropyrazine-2-carboxylate, 3-chloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, ksc201c2b, methyl3-chloro-2-pyrazinecarboxylate, methyl 2-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 2-chloro-pyridizanine-3-carboxylate
COC(=O)C1=NC=CN=C1Cl
172.568
172.57
≥97%
Videos
SDS Documentos