Learn More
3-Bromotiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055279
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
26137-08-6
C6H5BrO2S
221.068
MFCD00173839
PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
2740074
3-bromotiofeno-2-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
26137-08-6
C6H5BrO2S
221.068
MFCD00173839
PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
2740074
3-bromotiofeno-2-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-bromotiofeno-2-carboxilato de metilo se emplea como intermedio para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un congelador a – 20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 50°C to 51°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido