Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate |
Punto de fusión | 156°C to 157°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.07 |
Porcentaje de pureza | 95% |