Learn More
Metil 3-bromobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-161002
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
618-89-3
C8H7BrO2
215.05
MFCD00017777
KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
12070
metil 3-bromobenzoato
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
618-89-3
C8H7BrO2
215.05
MFCD00017777
KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
12070
metil 3-bromobenzoato
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromobenzoate
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 139°C to 140°C (35.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino o líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-bromobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.