Learn More
3-Bromo-4-metilbenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027540
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104901-43-1
C9H9BrO2
229.073
MFCD00144769
MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
7015747
3-Bromo-4-metilbenzoato de metilo
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104901-43-1
C9H9BrO2
229.073
MFCD00144769
MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
7015747
3-Bromo-4-metilbenzoato de metilo
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en sulfóxido de dimetilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 99%