Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 97+%
Marca:  Alfa Aesar™ 043384.06
Detalles adicionales : CAS : 39978-14-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315657
  • 358.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
39978-14-8
193.645
JGIRDDQLZLXRKQ-UHFFFAOYSA-N
2777609
COC(=O)C1=CSC=C1N.Cl
C6H8ClNO2S
MFCD00068149
methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate;hydrochloride
Especificación
Methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride
Brown
5g
C6H8ClNO2S
methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
COC(=O)C1=CSC=C1N.Cl
193.645
193.65
≥97%
Hygroscopic
199°C to 200°C (decomposition)
39978-14-8
MFCD00068149
JGIRDDQLZLXRKQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate;hydrochloride
2777609
Powder