Learn More
3-Aminosalicilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031820
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35748-34-6
C8H9NO3
167.16
MFCD09842614
OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
12782444
3-amino-2-hidroxibenzoato de metilo
COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35748-34-6
C8H9NO3
167.16
MFCD09842614
OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
12782444
3-amino-2-hidroxibenzoato de metilo
COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminosalicylate
Punto de fusión 79°C to 82°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 97%