Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63026.06
Detalles adicionales : CAS : 1458-16-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499458
  • 714.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
13-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1458-16-8
279.037
FDLARAKNPMCCKJ-UHFFFAOYSA-N
11087124
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)I
C6H6IN3O2
MFCD09909640
3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-iodo-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-azanyl-6-iodanyl-pyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyrazinecarboxylic acid,3-amino-6-iodo-,methyl ester, 2-pyrazinecarboxylicacid, 3-amino-6-iodo-, methyl ester
methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate
Especificaciones
Methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate
5g
C6H6IN3O2
3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-iodo-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-azanyl-6-iodanyl-pyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-iodo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyrazinecarboxylic acid,3-amino-6-iodo-,methyl ester, 2-pyrazinecarboxylicacid, 3-amino-6-iodo-, methyl ester
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)I
279.037
279.04
96%
Light sensitive
1458-16-8
MFCD09909640
FDLARAKNPMCCKJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-6-iodopyrazine-2-carboxylate
11087124
Solid
Videos
SDS Documentos