Learn More
3-Amino-5-hidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |