Learn More
3-Amino-4-yodobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-4-yodobenzoato de metilo es una importante materia prima y srive de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y luz.
El 3-amino-4-yodobenzoato de metilo es una importante materia prima y srive de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-amino-4-iodobenzoate |
Punto de fusión | 134°C to 136°C |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |