missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Morfolin-4-iletoxi)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3175500
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
249937-00-6
C14H19NO4
265.31
MFCD08060518
VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
7164628
3-(2-morfolin-4-iletoxi)benzoato de metilo
COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
249937-00-6
C14H19NO4
265.31
MFCD08060518
VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
7164628
3-(2-morfolin-4-iletoxi)benzoato de metilo
COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'