Learn More
Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC42022DA
Detalles adicionales : CAS : 249937-00-6 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10403793
  • 37.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
249937-00-6
265.309
VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
7164628
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCCN2CCOCC2
C14H19NO4
MFCD08060518
methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
Especificaciones
Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
1g
96.5
97%
MFCD08060518
VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
7164628
97%
Amber glass bottle
249937-00-6
100.0
C14H19NO4
methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
COC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCCN2CCOCC2
265.309
265.31
Videos
SDS Documentos