Learn More
Alfa Aesar™ Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61641.06
Detalles adicionales : CAS : 32981-85-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456666
  • 738.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
32981-85-4
299.326
UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
182104
COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
C17H17NO4
MFCD00673331
2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Especificación
Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
178°C to 183°C
32981-85-4
MFCD00673331
UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
182104
Crystalline Powder
White
5g
C17H17NO4
2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
299.326
299.32
98%