Learn More
2-Fenilpirimidina-5-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586846
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
64074-29-9
C12H10N2O2
214.224
MFCD06797254
SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
11206661
2-fenilpirimidina-5-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
64074-29-9
C12H10N2O2
214.224
MFCD06797254
SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
11206661
2-fenilpirimidina-5-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%