missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028117
21.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10472-24-9
C7H10O3
142.154
MFCD00001411
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
66328
metil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
COC(=O)C1CCCC1=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10472-24-9
C7H10O3
142.154
MFCD00001411
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
66328
metil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
COC(=O)C1CCCC1=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densidad 1.145
Punto de ebullición 105°C to 107°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'