Learn More
α-Metil-2-naftalenmetanol, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11934661
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Nombre del producto químico o material α-Methyl-2-naphthalenemethanol
CAS 7228-47-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 76°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 140°C to 142°C (4.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H12O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
Clave InChI AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
Nombre IUPAC 1-naftalen-2-iletanol
Peso molecular (g/mol) 172.23
PubChem CID 98243
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol