Learn More
2-Metiltiopirimidina-5-carboxilato de metilo, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15229746
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 38275-41-1
Punto de fusión 96.0°C to 97.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C7H8N2O2S
Número MDL MFCD00194932
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 2-methylthio-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylthio-, methyl ester, methyl2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinearboxylate, methyl-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulphanyl pyrimidine-5-carboxylate
Clave InChI PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CN=C(SC)N=C1
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilpirimidin-5-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 184.21
PubChem CID 11194721
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.