Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 2-(methylthio)benzoate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A10905.03
Detalles adicionales : CAS : 3704-28-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11494273
  • 51.00€ / 1 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
3704-28-7
182.237
CPQDZXPLQXZJGF-UHFFFAOYSA-N
279586
COC(=O)C1=CC=CC=C1SC
C9H10O2S
MFCD00068039
methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester
methyl 2-methylsulfanylbenzoate
Especificaciones
Methyl 2- (methylthio)benzoate
64°C to 66°C
3704-28-7
MFCD00068039
methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=CC=CC=C1SC
182.237
182.24
Stench
1g
C9H10O2S
2084294
CPQDZXPLQXZJGF-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-methylsulfanylbenzoate
279586
98%