Learn More
2-Yodobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021037
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
610-97-9
C8H7IO2
262.046
MFCD00016351
BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
69132
2-Yodobenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=CC=C1I
610-97-9
C8H7IO2
262.046
MFCD00016351
BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
69132
2-Yodobenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=CC=C1I
2-Iodobenzoic Acid, methyl ester; 2-Iodobenzoic Acid is a starting material for the preparation of iodosobenzoate, selectivity and environment management. Trivalent iodine compounds perform mild oxidations, oxidative couplings, special iodinations and acetoxylations. Iodobenzoates are used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de ácido 2-yodobenzoico es un material de partida en la preparación de yodobenzoato, la selectividad y la gestión del entorno. Los compuestos trivalentes de yodo realizan oxidaciones leves, acoplamientos oxidativos, yodaciones especiales y acetoxilaciones. Los yodobenzoatos se utilizan como productos antiinfecciosos, agentes anticonceptivos y medios de contraste de rayos X en radiología diagnóstica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-iodobenzoate
Densidad 1.73
Punto de ebullición 274°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 10 g
Beilstein 2206859
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%