missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058280
25.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5446-02-6
MFCD00008424
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5446-02-6
MFCD00008424

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato se utiliza en la síntesis enantioselectiva de (+)-coriandrona A y B, dos productos naturales bioactivos.

Solubilidad
Soluble en acetona.Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 134°C (7 mmHg)
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 10 g
Beilstein 2691644
Sinónimo methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water.
Clave InChI ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-metoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 182.18
PubChem CID 79523
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'