Learn More
Metil 2-cloro-4,4-dimetil-3-oxopentanoato, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate |
% mín. CAS | 90.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3 |
Cantidad | 10 g |
Sinónimo | 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.64 |
Porcentaje de pureza | 90% |