Learn More
Metil 2-bromotiazol-4-carboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.06 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Forma física | Sólido |