Learn More
Metil 2-bromobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499643
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
610-94-6
C8H7BrO2
215.05
MFCD00016328
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
11894
metil 2-bromobenzoato
COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
610-94-6
C8H7BrO2
215.05
MFCD00016328
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
11894
metil 2-bromobenzoato
COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Methyl 2-bromobenzoate under Heck reaction with acrylonitrile results in lactonization to give the benzofuran-2-one 3-(cyanomethyl)-2-coumaranone. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilo 2-bromobenzoato bajo reacción Heck con acrilonitrilo resulta en lactonización para dar el benzofuran-2-ona 3-(cianometil)-2-cumaranona. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromobenzoate
Densidad 1.532
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 100 g
Beilstein 1862501
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 99%