missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Benciloxibenzoato de metilo, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ B23309.14

Detalles adicionales : CAS : 55142-16-0 Peso : 0.02500kg

Cantidad 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11440917

  • 68.61€ / 25 g

En stock, listo para ser enviado: 1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

55142-16-0
242.274
FULHVBYAYSGTKX-UHFFFAOYSA-N
251331
COC(=O)C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2
C15H14O3
MFCD01099045
methyl 2-benzyloxybenzoate, methyl 2-benzyloxy benzoate, 2-benzyloxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-phenylmethoxy benzoate, methyl 2-benzyloxy-benzoate, acmc-1b03z, methyl salicylate monobenzyl ether, 2-benzyloxy benzoic acid methyl ester, 2-phenylmethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-phenylmethoxy-, methyl ester
2-fenilmetoxibenzoato de metilo

Especificaciones

Methyl 2-benzyloxybenzoate
25g
C15H14O3
methyl 2-benzyloxybenzoate, methyl 2-benzyloxy benzoate, 2-benzyloxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-phenylmethoxy benzoate, methyl 2-benzyloxy-benzoate, acmc-1b03z, methyl salicylate monobenzyl ether, 2-benzyloxy benzoic acid methyl ester, 2-phenylmethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-phenylmethoxy-, methyl ester
COC(=O)C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2
242.274
242.27
45°C to 48°C
55142-16-0
MFCD01099045
FULHVBYAYSGTKX-UHFFFAOYSA-N
2-fenilmetoxibenzoato de metilo
251331
98%
Videos
SDS Documentos