Learn More
2-Aminopiridina-4-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate is an inhibitor of nitrogen monoxide synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo es un inhibidor de la sintetasa de monóxido de nitrógeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo es un inhibidor de la sintetasa de monóxido de nitrógeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate |
Punto de fusión | 145°C to 149°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 128642 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |