Learn More
2-Aminonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | methyl 2-aminonicotinate |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | methyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid methyl ester, 2-aminonicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl2-aminonicotinate, pubchem16778, methyl?2-aminonicotinate, methyl 2-amino-nicotinate, acmc-1c0pk, aminonicotinsauremethylester |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |