Learn More
Metil-2-amino-5-bromobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11442648
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52727-57-8
C8H8BrNO2
230.06
MFCD00144761
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromoanthranilate, 2-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, 5-bromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-aminobenzoate, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, hydrochloride, pubchem3344, methyl-5-bromoanthranilate, acmc-1ats7
736224
Metil-2-amino-5-bromobenzoato
COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52727-57-8
C8H8BrNO2
230.06
MFCD00144761
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromoanthranilate, 2-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, 5-bromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-aminobenzoate, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, hydrochloride, pubchem3344, methyl-5-bromoanthranilate, acmc-1ats7
736224
Metil-2-amino-5-bromobenzoato
COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1N
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate acts as a potential PqsD inhibitor against pseudomonas aeruginosa infections. It is also used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. It is involved in plant growth-regulator activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil-2-amino-5-bromobenzoato actúa como un inhibidor potencial de la PqsD contra las infecciones por pseudomonas aeruginosa. También se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5b del virus de la hepatitis C. Se emplea en la actividad de regulador de crecimiento vegetal.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, haluros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 25 g
Beilstein 972720
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.06
Porcentaje de pureza 98%