Learn More
Metil 2-amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofen-3-carboxilato, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15254824
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
184174-81-0
C11H15NO2S
225.31
BDPLKEMLVDUYRR-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 5,6,7,8-tetrahydro-2-amino-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester
2756554
metil 2-amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofen-3-carboxilato
COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
184174-81-0
C11H15NO2S
225.31
BDPLKEMLVDUYRR-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 5,6,7,8-tetrahydro-2-amino-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester
2756554
metil 2-amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofen-3-carboxilato
COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 63.0°C to 67.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta¢b!thiophene-3-carboxylate, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.