Learn More
Metil 2,6-dihidroxibenzoato, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4813540
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2150-45-0
C8H8O4
168.15
MFCD00059619
WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
519869
methyl 2,6-dihydroxybenzoate
COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
2150-45-0
C8H8O4
168.15
MFCD00059619
WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
519869
methyl 2,6-dihydroxybenzoate
COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 6-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 67°C to 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,6-dihydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.