Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61327.14
Detalles adicionales : CAS : 84832-01-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447858
  • 289.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
84832-01-9
217.128
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
43449035
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
C8H5F2NO4
MFCD07368850
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Especificaciones
25g
84832-01-9
MFCD07368850
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
43449035
Solid
Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
C8H5F2NO4
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
217.128
217.13
98%
Videos
SDS Documentos