Learn More
Metil 2,6-diclorofenilacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-162058
29.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
54551-83-6
C9H8Cl2O2
219.07
MFCD00191640
FCWRUYPZZJPCCG-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,6-dichlorophenylacetate, methyl 2-2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichlorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid,2,6-dichloro-, methyl ester, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, acmc-209lhf, methyl2,6-dichlorophenylacetate, guanfacine methyl ester impurity, methyl 2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichloro-phenylacetic acid methyl ester
2734107
metil 2-(2,6-diclorofenil)acetato
COC(=O)CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
54551-83-6
C9H8Cl2O2
219.07
MFCD00191640
FCWRUYPZZJPCCG-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,6-dichlorophenylacetate, methyl 2-2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichlorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid,2,6-dichloro-, methyl ester, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, acmc-209lhf, methyl2,6-dichlorophenylacetate, guanfacine methyl ester impurity, methyl 2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichloro-phenylacetic acid methyl ester
2734107
metil 2-(2,6-diclorofenil)acetato
COC(=O)CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 6-dichlorophenylacetate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.3300g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5400 to 1.542
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,6-dichlorophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2