Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A10407.03
Detalles adicionales : CAS : 2150-46-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498593
  • 21.80€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
2150-46-1
168.148
XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
75077
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
C8H8O4
MFCD00016464
methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
methyl 2,5-dihydroxybenzoate
Especificación
Methyl 2,5-dihydroxybenzoate
1g
C8H8O4
methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
168.148
168.15
86°C to 87°C
2150-46-1
MFCD00016464
XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,5-dihydroxybenzoate
75077
98%