missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Isobutilfenil)propanoato de metilo, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4391409
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
61566-34-5
C14H20O2
220.312
YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
109101
2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de metilo
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
61566-34-5
C14H20O2
220.312
YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
109101
2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de metilo
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC

2-(4-isobutilfenil)propanoato de metilo

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'